Tisk…
1-Chloro-2-iodoethane
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51875-1G OR51875-5G
APOSOR51875-1GEA 2030 CZK
APOSOR51875-1G APOSOR51875-5G
1-Chloro-2-iodoethane
1-Chloro-2-iodoethane
Vzorec: C₂H₄ClI
Bod varu: 61…62 °C
Hustota: 2,088 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00041453
CAS číslo: 624-70-4