Tisk…
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Methyl 4-bromo-2-methylbenzoate
OR51873-1G OR51873-25G OR51873-5G
APOSOR51873-1GEA 1410 CZK
APOSOR51873-1G APOSOR51873-25G APOSOR51873-5G
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Methyl-4-bromo-2-methylbenzoate
Vzorec: C₉H₉BrO₂
MW: 229,0706 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09954957
CAS číslo: 99548-55-7