Tisk…
4-Aminocyclohexanone hydrochloride 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51872-25G
APOSOR51872-25GEA 2820 CZK
APOSOR51872-25G
4-Aminocyclohexanone hydrochloride 95+%
4-Aminocyclohexanone hydrochloride
Vzorec: C₆H₁₁NO·HCl
MW: 149,62 g/mol
Bod tání: 205 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD06659765
CAS číslo: 675112-40-0