Tisk…
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51862-1G OR51862-5G OR51862-25G
APOSOR51862-1GEA 622 CZK
APOSOR51862-1G APOSOR51862-5G APOSOR51862-25G
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid 98%
2-Bromo-4-methoxybenzoic acid
Vzorec: C₈H₇BrO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044843
CAS číslo: 74317-85-4