Tisk…
2-Bromo-3-chloroaniline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR51860-5G OR51860-1G OR51860-25G
APOSOR51860-5GEA 910 CZK
APOSOR51860-5G APOSOR51860-1G APOSOR51860-25G
2-Bromo-3-chloroaniline 98%
2-Bromo-3-chloroaniline
Vzorec: C₆H₅BrClN
Bod tání: 41…43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10699543
CAS číslo: 96558-73-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III