Tisk…
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 1,2,4,5-Tetrabromo-3,6-dimethylbenzene
OR51854-100G OR51854-25G OR51854-5G OR51854-500G
APOSOR51854-100GEA 10550 CZK
APOSOR51854-100G APOSOR51854-25G APOSOR51854-5G APOSOR51854-500G
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
2,3,5,6-Tetrabromo-p-xylene
Vzorec: C₈H₆Br₄
MW: 421.75
Bod tání: 254…256 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00010353
CAS číslo: 23488-38-2
EINECS: 245-688-5