Tisk…
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 2-(Benzyloxy)ethanamine, 2-(Benzyloxy)ethylamine
OR51851-1G OR51851-25G OR51851-5G
APOSOR51851-1GEA 3230 CZK
APOSOR51851-1G APOSOR51851-25G APOSOR51851-5G
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine 96%
2-(Benzyloxy)-1-ethanamine
Vzorec: C₉H₁₃NO
MW: 151,2056 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00235180
CAS číslo: 38336-04-8
UN: 3267
ADR: 8,III