Tisk…
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51844-1G OR51844-5G
APOSOR51844-1GEA 695 CZK
APOSOR51844-1G APOSOR51844-5G
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
2-Amino-4-bromobenzaldehyde
Vzorec: C₇H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD08458822
CAS číslo: 59278-65-8