Tisk…
4-Isopropylbenzylamine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: (4-Isopropylphenyl)methanamine
OR51842-25G
APOSOR51842-25GEA 4770 CZK
APOSOR51842-25G
4-Isopropylbenzylamine 98%
4-Isopropylbenzylamine
Vzorec: C₁₀H₁₅N
MW: 149,24 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00025580
CAS číslo: 4395-73-7
UN: 2735
ADR: 8,III