Tisk…
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5184-1G OR5184-25G
APOSOR5184-1GEA 622 CZK
APOSOR5184-1G APOSOR5184-25G
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
2,4-Dichloro-5-methoxypyrimidine
Vzorec: C₅H₄Cl₂N₂O
Bod tání: 66…70 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD02685670
CAS číslo: 19646-07-2