Tisk…
L(-)-Malic acid 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: L(-)-Malic acid, (S)-(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, (S)-(-)-Hydroxysuccinic acid, (S)-2-hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxysuccinic acid, L(-)-Hydroxy-1,4-butanedioic acid, L-(–)-Malic Acid
OR51833-2.5KG OR51833-10KG
APOSOR51833-2.5KGEA 7480 CZK
APOSOR51833-2.5KG APOSOR51833-10KG
L(-)-Malic acid 99%
L(-)-Malic acid
Vzorec: C₄H₆O₅
Bod tání: 101…103 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00064213
CAS číslo: 97-67-6
EINECS: 202-601-5