5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
Isoxazole-5-carboxylic acid
OR5183-25G
OR5183-1G
OR5183-5G
APOSOR5183-25GEA
6450
CZK
APOSOR5183-25G
APOSOR5183-1G
APOSOR5183-5G
5-Isoxazolecarboxylic acid 98%
5-Isoxazolecarboxylic acid
Vzorec:
C₄H₃NO₃ MW: 113,07 g/mol Bod tání: 141…144 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00156151 CAS číslo: 21169-71-1 |