Tisk…
4-(Chloromethyl)styrene, technická kvalita
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR51822-250G OR51822-25G
APOSOR51822-250GEA 10350 CZK
APOSOR51822-250G APOSOR51822-25G
4-(Chloromethyl)styrene, technická kvalita
4-(Chloromethyl)styrene
Vzorec: C₉H₉Cl
Bod varu: 229 °C
Hustota: 1,083 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 104 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00051362
CAS číslo: 1592-20-7
EINECS: 216-471-2
UN: 2922
ADR: 8+6.1,II