Tisk…
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5182-100G OR5182-10G OR5182-25G
APOSOR5182-100GEA 1700 CZK
APOSOR5182-100G APOSOR5182-10G APOSOR5182-25G
2-Bromo-5-chloropyridine 98%
2-Bromo-5-chloropyridine
Vzorec: C₅H₃BrClN
Bod tání: 65…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00234006
CAS číslo: 40473-01-6