Tisk…
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51818-1G OR51818-5G
APOSOR51818-1GEA 1660 CZK
APOSOR51818-1G APOSOR51818-5G
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid 98%
(S)-2-Piperidinone-6-carboxylic acid
Vzorec: C₆H₉NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03839863
CAS číslo: 34622-39-4