4'-Ethynylacetophenone 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
Synonyms:
1-(4-Ethynyl-phenyl)-ethanone, 1-(4-Ethynylphenyl)ethanone, 1 - (4 - Ethynyl - phenyl) - ethanone, Ethanone,1-(4-ethynylphenyl)-
OR51810-10G
OR51810-1G
OR51810-5G
APOSOR51810-10GEA
17430
CZK
APOSOR51810-10G
APOSOR51810-1G
APOSOR51810-5G
4'-Ethynylacetophenone 94%
4'-Ethynylacetophenone
Vzorec:
C₁₀H₈O Bod tání: 68…71 °C Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD04974025 CAS číslo: 42472-69-5 |