5-Bromo-2-chloropyridine 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5181-100G
OR5181-25G
APOSOR5181-100GEA
1950
CZK
APOSOR5181-100G
APOSOR5181-25G
5-Bromo-2-chloropyridine 98%
5-Bromo-2-chloropyridine
Vzorec:
C₅H₃BrClN MW: 192,44 g/mol Bod tání: 65…72 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01318951 CAS číslo: 53939-30-3 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...