Tisk…
3'-Iodoacetophenone
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR51806-100G OR51806-25G
APOSOR51806-100GEA 6910 CZK
APOSOR51806-100G APOSOR51806-25G
3'-Iodoacetophenone
3'-Iodoacetophenone
Vzorec: C₈H₇IO
Bod varu: 107 °C/0,75mmHg
Hustota: 1,767 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00060283
CAS číslo: 14452-30-3