Tisk…
5-Bromo-2-iodoaniline
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51804-1G OR51804-25G OR51804-5G
APOSOR51804-1GEA 827 CZK
APOSOR51804-1G APOSOR51804-25G APOSOR51804-5G
5-Bromo-2-iodoaniline
5-Bromo-2-iodoaniline
Vzorec: C₆H₅BrIN
MW: 297.9200 g/mol
Bod tání: 55 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09753734
CAS číslo: 64085-52-5