Tisk…
2-Methylterephthalic acid 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2-Methyl-1,4-benzenedicarboxylic acid
OR51802-250MG OR51802-1G OR51802-5G
APOSOR51802-250MGEA 744 CZK
APOSOR51802-250MG APOSOR51802-1G APOSOR51802-5G
2-Methylterephthalic acid 98%
2-Methylterephthalic acid
Vzorec: C₉H₈O₄
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09835103
CAS číslo: 5156-01-4