Tisk…
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 2,5,6-Triaminopyrimidin-4(1H)-one sulphate, 4-Hydroxy-2,5,6-triaminopyrimidine sulphate, 6-Hydroxy-2,4,5-triaminopyrimidine sulphate
OR51801-1G OR51801-5G OR51801-25G
APOSOR51801-1GEA 1580 CZK
APOSOR51801-1G APOSOR51801-5G APOSOR51801-25G
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
2,4,5-Triamino-6-hydroxypyrimidine sulphate
Vzorec: C₄H₉N₅O₅S
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00012785
CAS číslo: 39267-74-8