Tisk…

(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione

Dodavatel: Apollo Scientific
Varování

Synonyms: (R)-3-Isopropylpiperazine-2,5-dione

OR51793-5G
APOSOR51793-5GEA 3410 CZK
APOSOR51793-5G
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
(R)-(-)-3-Isopropyl-2,5-piperazinedione
Vzorec: C₇H₁₂N₂O₂
MW: 156,18 g/mol
Bod tání: 256…262 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00210060
CAS číslo: 143673-66-9

Objednat

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Více About VWR