Tisk…
6-Nitro-m-toluidine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR51790-25G OR51790-5G
APOSOR51790-25GEA 7540 CZK
APOSOR51790-25G APOSOR51790-5G
6-Nitro-m-toluidine
6-Nitro-m-toluidine
Vzorec: C₇H₈N₂O₂
Bod tání: 110…111 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00007814
CAS číslo: 578-46-1
EINECS: 209-423-7
UN: 2660
ADR: 6.1,III