Tisk…
4-Methoxypyridin-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51782-1G OR51782-250MG OR51782-100MG
APOSOR51782-1GEA 5290 CZK
APOSOR51782-1G APOSOR51782-250MG APOSOR51782-100MG
4-Methoxypyridin-3-ol
4-Methoxypyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₇NO₂
Bod tání: 143…144 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11044354
CAS číslo: 153199-54-3