Tisk…
4-Methylpyridin-3-ol
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Hydroxy-4-methylpyridine
OR51773-1G OR51773-5G OR51773-10G
APOSOR51773-1GEA 3150 CZK
APOSOR51773-1G APOSOR51773-5G APOSOR51773-10G
4-Methylpyridin-3-ol
4-Methylpyridin-3-ol
Vzorec: C₆H₇NO
MW: 109.1259 g/mol
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04114227
CAS číslo: 1121-19-3