Tisk…
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51771-1G OR51771-10G OR51771-5G
APOSOR51771-1GEA 2820 CZK
APOSOR51771-1G APOSOR51771-10G APOSOR51771-5G
Methyl-3-hydroxyisonicotinate 98%
Methyl-3-hydroxyisonicotinate
Vzorec: C₇H₇NO₃
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00661299
CAS číslo: 10128-72-0