2-Chlorobenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5177-1KG
OR5177-500G
APOSOR5177-1KGEA
910
CZK
APOSOR5177-1KG
APOSOR5177-500G
2-Chlorobenzoic acid
2-Chlorobenzoic acid
Vzorec:
C₇H₅ClO₂ MW: 156,57 g/mol Bod varu: 285 °C Bod tání: 138…143 °C Hustota: 1,544 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 173 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00002412 CAS číslo: 118-91-2 EINECS: 204-285-4 |
Learn more
About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...