Tisk…
Methyl-5-hydroxypicolinate 95+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51766-1G OR51766-5G
APOSOR51766-1GEA 827 CZK
APOSOR51766-1G APOSOR51766-5G
Methyl-5-hydroxypicolinate 95+%
Methyl-5-hydroxypicolinate
Vzorec: C₇H₇NO₃
Bod tání: 191…197 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD05256426
CAS číslo: 30766-12-2