Tisk…
5-Hydroxypicolinaldehyde 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51764-250MG OR51764-1G
APOSOR51764-250MGEA 622 CZK
APOSOR51764-250MG APOSOR51764-1G
5-Hydroxypicolinaldehyde 98%
5-Hydroxypicolinaldehyde
Vzorec: C6H5NO2
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD10697538
CAS číslo: 31191-08-9