Tisk…
3-Chloro-2-formylpyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3-Chloropyridine-2-carboxaldehyde
OR51758-1G OR51758-250MG
APOSOR51758-1GEA 1910 CZK
APOSOR51758-1G APOSOR51758-250MG
3-Chloro-2-formylpyridine
3-Chloro-2-formylpyridine
Vzorec: C₆H₄ClNO
MW: 141,56 g/mol
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD09991855
CAS číslo: 206181-90-0