Tisk…
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51757-1G OR51757-5G
APOSOR51757-1GEA 0 CZK
APOSOR51757-1G APOSOR51757-5G
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
6-Chloro-2-pyridinecarboxaldehyde
Vzorec: C₆H₄ClNO
Bod tání: 68…69 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09832941
CAS číslo: 54087-03-5