Anhydrid kyseliny ftalové
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR51756-100G
OR51756-1KG
OR51756-500G
APOSOR51756-100GEA
870
CZK
APOSOR51756-100G
APOSOR51756-1KG
APOSOR51756-500G
Anhydrid kyseliny ftalové
Anhydrid kyseliny ftalové
Vzorec:
C₈H₄O₃ Bod varu: 284 °C Bod tání: 131…134 °C Hustota: 1,53 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 152 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00005918 CAS číslo: 85-44-9 EINECS: 201-607-5 |