Tisk…
N,N-Dibutylformamide 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: Formdibutylamide, Formic acid dibutylamide
OR51755-100G OR51755-500G
APOSOR51755-100GEA 4170 CZK
APOSOR51755-100G APOSOR51755-500G
N,N-Dibutylformamide 99%
N,N-Dibutylformamide
Vzorec: C₉H₁₉NO
MW: 157,26 g/mol
Bod varu: 120 °C/15mmHg
Hustota: 0,864 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00003289
CAS číslo: 761-65-9
EINECS: 212-090-0