Tisk…
Kyselina galová, anhydrous 99%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
Synonyms: 3,4,5-Trihydroxybenzoic acid
OR51754-1KG OR51754-250G OR51754-5KG
APOSOR51754-1KGEA 2690 CZK
APOSOR51754-1KG APOSOR51754-250G APOSOR51754-5KG
Kyselina galová, anhydrous 99%
Kyselina galová
Vzorec: C₇H₆O₅
Hustota: 1,694 g/cm³ (25 °C)
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00002510
CAS číslo: 149-91-7
EINECS: 205-749-9