Tisk…
2-Acetyl-5-bromopyridine
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51752-10G OR51752-1G OR51752-5G
APOSOR51752-10GEA 2320 CZK
APOSOR51752-10G APOSOR51752-1G APOSOR51752-5G
2-Acetyl-5-bromopyridine
2-Acetyl-5-bromopyridine
Vzorec: C₇H₆BrNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD04974523
CAS číslo: 214701-49-2