Tisk…
2,2':5',2''-Terthiophene 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51731-25G OR51731-5G
APOSOR51731-25GEA 2730 CZK
APOSOR51731-25G APOSOR51731-5G
2,2':5',2''-Terthiophene 98%
2,2':5',2''-Terthiophene
Vzorec: C₁₂H₈S₃
Bod varu: 160 °C/0,1mmHg
Bod tání: 93…96 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00012167
CAS číslo: 1081-34-1