Tisk…
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR51727-5G OR51727-1G OR51727-500MG
APOSOR51727-5GEA 1820 CZK
APOSOR51727-5G APOSOR51727-1G APOSOR51727-500MG
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile 98%
3-Chloro-5-hydroxybenzonitrile
Vzorec: C₇H₄ClNO
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD11226540
CAS číslo: 473923-97-6