Tisk…
Cyclohexanemethylamine 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5167-25G OR5167-100G
APOSOR5167-25GEA 5390 CZK
APOSOR5167-25G APOSOR5167-100G
Cyclohexanemethylamine 95%
Cyclohexanemethylamine
Vzorec: C₇H₁₅N
Bod varu: 159…163 °C
Bod tání: –8 °C
Hustota: 0,871 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 43 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00001520
CAS číslo: 3218-02-8
EINECS: 221-741-8
UN: 2734
ADR: 8+3,II