Tisk…
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5166-500G
APOSOR5166-500GEA 2900 CZK
APOSOR5166-500G
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline 98%
1,2,3,4-Tetrahydroquinoline
Vzorec: C₉H₁₁N
MW: 133,19 g/mol
Bod varu: 248…250 °C
Bod tání: 41883 °C
Hustota: 1,059 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 100 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006693
CAS číslo: 635-46-1
EINECS: 211-237-6