Tisk…
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
OR5163-100G OR5163-500G OR5163-1KG
APOSOR5163-100GEA 744 CZK
APOSOR5163-100G APOSOR5163-500G APOSOR5163-1KG
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
EDC-HCl (N-(3-Dimethylaminopropyl)-N'-ethylcarbodiimide hydrochloride)
Vzorec: C₈H₁₇N₃·HCl
Bod tání: 110…115 °C
Storage Temperature: Freezer
MDL Number: MFCD00012503
CAS číslo: 25952-53-8
EINECS: 247-361-2