4-(Methylsulphonyl)aniline
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5161-100G
OR5161-25G
APOSOR5161-100GEA
1370
CZK
APOSOR5161-100G
APOSOR5161-25G
4-(Methylsulphonyl)aniline
4-(Methylsulphonyl)aniline
Vzorec:
C₇H₉NO₂S Bod tání: 133…138 °C Hustota: 1,44 g/cm³ (25 °C) Storage Temperature: Refrigerator |
MDL Number:
MFCD00025353 CAS číslo: 5470-49-5 EINECS: 226-803-8 |