Tisk…
3-Chloro-p-toluic acid 97%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR5157-100G OR5157-25G OR5157-10G
APOSOR5157-100GEA 2480 CZK
APOSOR5157-100G APOSOR5157-25G APOSOR5157-10G
3-Chloro-p-toluic acid 97%
3-Chloro-p-toluic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
MW: 170.6
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00045841
CAS číslo: 5162-82-3