Tisk…
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5156-1G OR5156-25G OR5156-5G
APOSOR5156-1GEA 622 CZK
APOSOR5156-1G APOSOR5156-25G APOSOR5156-5G
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
2-Chloro-4-methylbenzoic acid
Vzorec: C₈H₇ClO₂
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD03094667
CAS číslo: 7697-25-8