cis-2,6-Dimethylpiperazine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR5153-100G
OR5153-25G
OR5153-5G
APOSOR5153-100GEA
3670
CZK
APOSOR5153-100G
APOSOR5153-25G
APOSOR5153-5G
cis-2,6-Dimethylpiperazine 98+%
cis-2,6-Dimethylpiperazine
Vzorec:
C₆H₁₄N₂ MW: 114,19 g/mol Bod varu: 162 °C Bod tání: 108…111 °C Bod vzplanutí: 45 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD07772435 CAS číslo: 21655-48-1 EINECS: 203-588-9 UN: 1325 ADR: 4.1,III |