Tisk…
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
Nebezpečí
Synonyms: 1,4-Di(3-aminopropyl)piperazine
OR5152-25G OR5152-1KG
APOSOR5152-25GEA 2570 CZK
APOSOR5152-25G APOSOR5152-1KG
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
1,4-Bis(3-aminopropyl)piperazine
Vzorec: C₁₀H₂₄N₄
Bod varu: 150…152 °C/2mmHg
Bod tání: 15 °C
Hustota: 0,973 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: 163 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD00006161
CAS číslo: 7209-38-3
UN: 2735
ADR: 8,II