Tisk…
1-tert-Butylpiperazine 98+%
Dodavatel: Apollo Scientific
Varování
OR5147-1G OR5147-5G
APOSOR5147-1GEA 910 CZK
APOSOR5147-1G APOSOR5147-5G
1-tert-Butylpiperazine 98+%
1-tert-Butylpiperazine
Vzorec: C₈H₁₈N₂
MW: 142,24 g/mol
Bod varu: 66…75 °C/12mmHg
Bod tání: 32…40 °C
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00049359
CAS číslo: 38216-72-7