1,4-Dimethylpiperazine
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Nebezpečí
|
OR5144-100G
OR5144-1KG
OR5144-500G
APOSOR5144-100GEA
1450
CZK
APOSOR5144-100G
APOSOR5144-1KG
APOSOR5144-500G
1,4-Dimethylpiperazine
1,4-Dimethylpiperazine
Vzorec:
C₆H₁₄N₂ Bod varu: 131…132 °C/750mmHg Bod tání: –1 °C Hustota: 0,844 g/cm³ (25 °C) Bod vzplanutí: 18 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD00006156 CAS číslo: 106-58-1 EINECS: 203-412-0 UN: 2924 ADR: 3+8,II |