1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Dodavatel: Apollo Scientific
|
Varování
|
OR5138-1G
OR5138-5G
APOSOR5138-1GEA
1660
CZK
APOSOR5138-1G
APOSOR5138-5G
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
1-[4-(4-Aminophenyl)piperazin-1-yl]ethanone
Vzorec:
C₁₂H₁₇N₃O Bod tání: 144…148 °C Storage Temperature: Ambient |
MDL Number:
MFCD01365904 CAS číslo: 92394-00-8 |