Tisk…
Fmoc-val-OSu 94%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51362-25G OR51362-100G
APOSOR51362-25GEA 1080 CZK
APOSOR51362-25G APOSOR51362-100G
Fmoc-val-OSu 94%
Fmoc-val-OSu
Vzorec: C₂₄H₂₄N₂O₆
Storage Temperature: Refrigerator
MDL Number: MFCD00153370
CAS číslo: 130878-68-1