Tisk…
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole 95%
Dodavatel: Apollo Scientific
OR51361-1G OR51361-5G
APOSOR51361-1GEA 2480 CZK
APOSOR51361-1G APOSOR51361-5G
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole 95%
1-(Methyldithiocarbonyl)imidazole
Vzorec: C₅H₆N₂S₂
Bod tání: 29…33 °C
Hustota: 1,294 g/cm³ (25 °C)
Bod vzplanutí: >110 °C
Storage Temperature: Ambient
MDL Number: MFCD09750466
CAS číslo: 74734-11-5